Learn More
Wheaton™ 150 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Artikelnummer. 16424979
Click to view available options
Beschriftung:
Bedruckt
Glatt
Ohne Beschriftung
Packungsgröße:
120 Stück
Artikelnummer. 16424979
Marke: Wheaton™ 360206
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
  • Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
  • Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 150 mL
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 98/79/EG
Verschlussmaterial Metall
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 109,5 mm
Beschriftung Bedruckt
Anzahl pro Karton 120/Karton
Anzahl pro Packung 30/Packung
Breite (metrisch) 54,9 mm