Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1mm
125 μm
1,6 mm
200 μm
2mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 200 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 150mm |
| Mesh Material | Edelstahl |