Learn More
15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecansäure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Beschreibung
Azido-PEG4-Acid is amine- or phosphine-reactive building block used to derivative primary amines for ligation to alkyne-tagged molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azido-PEG4-Säure ist ein Amin- oder Phosphin-reaktiver Baustein, der zur Ableitung primärer Amine für die Ligation von als Alkin markierten Molekülen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Azido-PEG4-Säure ist ein Amin- oder Phosphin-reaktiver Baustein, der zur Ableitung primärer Amine für die Ligation von als Alkin markierten Molekülen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Strukturformel | N3CH2CH2(OCH2CH2)4CO2H |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 291.3 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |