Learn More
15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecansäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476159
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 15476159
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64030.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1257063-35-6 | C11H21N3O6 | 291.30 g/mol
Azido-PEG4-Acid is amine- or phosphine-reactive building block used to derivative primary amines for ligation to alkyne-tagged molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azido-PEG4-Säure ist ein Amin- oder Phosphin-reaktiver Baustein, der zur Ableitung primärer Amine für die Ligation von als Alkin markierten Molekülen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1257063-35-6
Summenformel C11H21N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 291.30
MDL-Nummer MFCD12406155
InChI-Schlüssel BODPHGOBXPGJKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym azido-peg4-acid, 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, n3-peg 4-cooh, 1-azido-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid, azido-dpeg r 4-acid, 3-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethoxy propanoic acid
PubChem CID 22731907
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Strukturformel N3CH2CH2(OCH2CH2)4CO2H
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 291.3
Physikalische Form Flüssigkeit