Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Drawstring Closure Muff Cover
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7182427 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,75 bis 2,5 in.
4 bis 5,5 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 17718437
Marke: Keystone Cleanroom Products MFT2A05D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1422A Tyvek™ Drawstring Closure Muff Cover prevents dust and other particulates from entering orifices of any size
  • Praktisch für Kolben, Becher, Behälter, Medienflaschen, Ventile, Rohre und Schläuche
  • Verhindert, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen jeder Größe gelangen
  • Autoklavierbar - kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
  • Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
  • Tyvek™ hat die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften unter allen dampfsterilisierbaren verpackungskompatiblen Materialien
  • Hergestellt und verpackt in einer Reinraumumgebung
  • Reiß- und durchstechfest
  • Eliminiert Autoklavenband-Rückstände
  • Aus Tyvek-Material 1422A
  • Latexfreier Gummi
  • Hydrophobic
  • Fusselfrei
Spezifikation
Beschreibung 1422A Tyvek™
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Kordelzug-Verschluss
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material HDPE
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Menge 1.000/Packung
Größe 5 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,75 bis 2,5 in.
Produkttyp Cover