Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek 1422A Zylinderdeckel, mit Kordelzugverschluss
Tyvek Abdeckung zur Vermeidung von Kontamination durch Mikroben bzw. Partikel.
Marke: Keystone Cleanroom Products COV-TVK-3808D
Additional Details : Gewicht : 5.23900kg
Beschreibung
- Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Senkt Arbeitskosten
- Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
- Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Kordelzug | |
Ja | |
Unsteril | |
Ja | |
<250 °F | |
5,3 mil | |
20 cm | |
97 cm |
COC | |
Weiß | |
Tyvek | |
0,13 mm | |
Polybeutel | |
<125 °C | |
8 in. | |
38 in. |