Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Durchmesser (metrisch):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
50 Stück
500 Stück
Descripción
- Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Senkt Arbeitskosten
- Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
- Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | 1422A Tyvek™ |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Enthält | Indikator für Dampfsterilisation |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Non-sterile |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido