Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17798217 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17798217
Marke: Keystone Cleanroom Products BWLT2A24
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
  • Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
  • Reiß- und durchstechfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
Spezifikation
Beschreibung 1422A Tyvek™
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp None
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Menge 500/Packung
Größe 24 in.
Temperaturbereich (metrisch) 121°bis 125 °C
Durchmesser (angloamerikanisch) 24 in.
Durchmesser (metrisch) 61 cm
Produkttyp Cover