Learn More
- Home
- Products
- Sterilisatoren und Autoklaven
- Autoklavenbeutel
- Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ autoklavierbare Sterilisationsschutzhüllen
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ autoklavierbare Sterilisationsschutzhüllen
Artikelnummer. 17758527
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1,5 x 1,5 in.
10 x 10 in.
12 x 12 in.
15 x 30 in.
18 x 18 in.
18 x 22 in.
2 x 2 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
3 x 3 in.
3 x 6 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
4 x 4 in.
40 x 80 in.
45 x 45 in.
48 x 48 in.
5 x 5 in.
54 x 54 in.
54 x 72 in.
6 x 12 in.
6 x 24 in.
6 x 6 in.
6 x 8 in.
6 x 9 in.
7,5 x 7,5 in.
8 x 8 in.
84 x 94 in.
9 x 11 in.
9 x 9 in.
Anzahl pro Karton:
50
125
500
1000
2000
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
50 Stück
500 Stück
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Abmessungen (L x B) | Anzahl pro Karton | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17758527 | 6 x 24 in. | 500 | 500 Stück |
| 17748517 | 1,5 x 1,5 in. | 500 | 500 Stück |
| 17758517 | 2 x 2 in. | 500 | 500 Stück |
| 17768517 | 3 x 3 in. | 500 | 500 Stück |
| 17788517 | 3 x 6 in. | 500 | 500 Stück |
| 17798517 | 4 x 4 in. | 500 | 500 Stück |
| 17708527 | 5 x 5 in. | 2000 | 2000 Stück |
| 17718527 | 6 x 6 in. | 1000 | 1000 Stück |
| 17728527 | 6 x 8 in. | 1000 | 1000 Stück |
| 17738527 | 6 x 9 in. | 1000 | 1000 Stück |
| 17748527 | 6 x 12 in. | 1000 | 1000 Stück |
| 17768527 | 7,5 x 7,5 in. | 1000 | 1000 Stück |
| 17788527 | 9 x 9 in. | 1000 | 1000 Stück |
| 17798527 | 9 x 11 in. | 500 | 500 Stück |
| 17708537 | 10 x 10 in. | 500 | 500 Stück |
| 17718537 | 12 x 12 in. | 1000 | 1000 Stück |
| 17738537 | 15 x 30 in. | 500 | 500 Stück |
| 17758537 | 18 x 22 in. | 500 | 500 Stück |
| 17768537 | 20 x 20 in. | 500 | 500 Stück |
| 17778537 | 24 x 24 in. | 500 | 500 Stück |
| 17788537 | 30 x 30 in. | 500 | 500 Stück |
| 17798537 | 36 x 36 in. | 500 | 500 Stück |
| 17718547 | 40 x 80 in. | 50 | 50 Stück |
| 17728547 | 45 x 45 in. | 125 | 125 Stück |
| 17738547 | 48 x 48 in. | 125 | 125 Stück |
| 17748547 | 54 x 54 in. | 125 | 125 Stück |
| 17758547 | 54 x 72 in. | 125 | 125 Stück |
| 17778527 | 8 x 8 in. | 500 | 500 Stück |
| 17748537 | 18 x 18 in. | 500 | 500 Stück |
| 17778547 | 84 x 94 in. | 125 | 125 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17758527
Lieferant
Keystone Cleanroom Products
Lieferanten-Nr.
T2ASHEET0624
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tyvek™ Autoklavierbare Verpackungen sind atmungsaktiv und bieten gleichzeitig eine hervorragende bakterielle und mikrobielle Barriere für optimale Ergebnisse nach der Dampfsterilisation.
- Fusselfrei (Helmke-Trommel) bedeutet, dass während der Nutzung als Sterilisationsverpackung keine Schwebstoffe in der Luft erzeugt werden
- Sauber und gleichmäßig geschnitten mit Hilfe eines automatisierten CAD-Systems pro ISO 8 Anforderungen
- Verpackt in einer ISO 6 Kontrollierter Reinraum
- Entwickelt für die Dampfsterilisation
- Hydrophob
- Reiß- und durchstechfest
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | Keine |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Produktionsanlagen |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Sterilisationsmethode | Dampf, EtO, Gamma, VHP |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | <250°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | <125°C |
| Abmessungen (L x B) | 6 x 24 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Produkttyp | Sterilisationsverpackung |
| Länge (metrisch) | 15,2 cm |
| Breite (metrisch) | 61 cm |
| Dicke (metrisch) | 5,3 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |