Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17718547 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1,5 x 1,5 in.
10 x 10 in.
12 x 12 in.
15 x 30 in.
18 x 18 in.
18 x 22 in.
2 x 2 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
3 x 3 in.
3 x 6 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
4 x 4 in.
40 x 80 in.
45 x 45 in.
48 x 48 in.
5 x 5 in.
54 x 54 in.
54 x 72 in.
6 x 12 in.
6 x 24 in.
6 x 6 in.
6 x 8 in.
6 x 9 in.
7,5 x 7,5 in.
8 x 8 in.
84 x 94 in.
9 x 11 in.
9 x 9 in.
Anzahl pro Karton:
50
125
500
1000
2000
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17718547
Marke: Keystone Cleanroom Products T2ASHEET4080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoclavable Wrapper provides an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
Tyvek™ autoklavierbare Schutzhüllen sind atmungsaktiv und bieten gleichzeitig eine hervorragende Bakterien- und Mikrobenbarriere für ausgezeichnete Leistung nach der Dampfsterilisation.
  • Fusselfrei (Helmke-Trommel) bedeutet, dass während der Nutzung als Sterilisationsverpackung keine Schwebstoffe in der Luft erzeugt werden
  • Sauberes und konsistenter Schnitt mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
  • Verpackt in einem ISO 6-konformen Reinraum
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Hydrophob
  • Reiß- und durchstechfest
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp None
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Produktionsanlagen
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 5,3 mm
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 50
Sterilisationsmethode Dampf, EtO, Gamma, VHP
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 40 x 80 in.
Länge (angloamerikanisch) 40 in.
Länge (metrisch) 101,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 80 in.
Breite (metrisch) 203,2 cm
Produkttyp Sterilisationsverpackung