Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17718537 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1,5 x 1,5 in.
10 x 10 in.
12 x 12 in.
15 x 30 in.
18 x 18 in.
18 x 22 in.
2 x 2 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
3 x 3 in.
3 x 6 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
4 x 4 in.
40 x 80 in.
45 x 45 in.
48 x 48 in.
5 x 5 in.
54 x 54 in.
54 x 72 in.
6 x 12 in.
6 x 24 in.
6 x 6 in.
6 x 8 in.
6 x 9 in.
7,5 x 7,5 in.
8 x 8 in.
84 x 94 in.
9 x 11 in.
9 x 9 in.
Anzahl pro Karton:
50
125
500
1000
2000
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17718537
Marke: Keystone Cleanroom Products T2ASHEET1212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoclavable Wrapper provides an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
Tyvek™ autoklavierbare Schutzhüllen sind atmungsaktiv und bieten gleichzeitig eine hervorragende Bakterien- und Mikrobenbarriere für ausgezeichnete Leistung nach der Dampfsterilisation.
  • Fusselfrei (Helmke-Trommel) bedeutet, dass während der Nutzung als Sterilisationsverpackung keine Schwebstoffe in der Luft erzeugt werden
  • Sauberes und konsistenter Schnitt mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
  • Verpackt in einem ISO 6-konformen Reinraum
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Hydrophob
  • Reiß- und durchstechfest
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp None
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Produktionsanlagen
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 5,3 mm
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 1000
Sterilisationsmethode Dampf, EtO, Gamma, VHP
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato