Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020294 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9,5 x 12 in.
12 x 2 in.
12 x 12 in.
15 x 10 in.
16 x 12 in.
18 x 12 in.
18 x 14 in.
20 x 20 in.
24 x 16 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
26 x 24 in.
27 x 12 in.
28 x 44 in.
30 x 10 in.
30 x 18 in.
30 x 20 in.
32 x 12 in.
36 x 24 in.
36 x 30 in.
36 x 36 in.
40 x 12 in.
40 x 20 in.
42 x 24 in.
42 x 42 in.
46 x 12 in.
48 x 12 in.
48 x 24 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
50 x 32 in.
54 x 50 in.
60 x 36 in.
62 x 10 in.
62 x 24 in.
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30020294 9,5 x 12 in. 250 Stück
30020126 12 x 2 in. 500 Stück
30020072 12 x 12 in. 250 Stück
30020064 15 x 10 in. 250 Stück
30020078 16 x 12 in. 250 Stück
30020106 18 x 12 in. 250 Stück
30020077 18 x 14 in. 250 Stück
30020090 20 x 20 in. 250 Stück
30020336 24 x 16 in. 250 Stück
30020250 24 x 20 in. 250 Stück
30020168 24 x 24 in. 250 Stück
30020130 26 x 24 in. 250 Stück
30020373 27 x 12 in. 250 Stück
30020345 28 x 44 in. 250 Stück
30020346 30 x 10 in. 250 Stück
30020110 30 x 18 in. 250 Stück
30020351 30 x 20 in. 250 Stück
30020344 32 x 12 in. 250 Stück
30020053 36 x 24 in. 250 Stück
30019999 36 x 30 in. 250 Stück
30020260 36 x 36 in. 250 Stück
30020023 40 x 12 in. 250 Stück
30020049 40 x 20 in. 250 Stück
30020316 42 x 24 in. 250 Stück
30020267 42 x 42 in. 125 Stück
30020359 46 x 12 in. 250 Stück
30020032 48 x 12 in. 250 Stück
30020322 48 x 24 in. 250 Stück
30020282 48 x 36 in. 125 Stück
30020206 48 x 48 in. 125 Stück
30020246 50 x 32 in. 250 Stück
30020269 54 x 50 in. 100 Stück
30020157 60 x 36 in. 125 Stück
30020043 62 x 10 in. 250 Stück
30020079 62 x 24 in. 250 Stück
35 options
Artikelnummer. 30020294
Marke: Keystone Cleanroom Products 6STK09512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1421B Tyvek™ Autoclave Bag designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts.
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance (COC)
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam Sterilization
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmaceutical Equipment and Components
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Menge 250 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Up to 250°F
Temperaturbereich (metrisch) Up to 125°C
Dicke (angloamerikanisch) 5.3 mil
Abmessungen (L x B) 9,5 x 12 in.
Länge (angloamerikanisch) 9.5 in.
Länge (metrisch) 24.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30.5 cm
Produkttyp Autoclave Bag