Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020100 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
51 cm
61 cm
66 cm
76 cm
81,3 cm
91 cm
97 cm
102 cm
107 cm
112 cm
117 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
137 cm
142 cm
152 cm
183 cm
229 cm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 30020100
Marke: Keystone Cleanroom Products BCTK24
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts.
  • Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
  • Reiß- und durchstechfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,3 mil
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm
Produkttyp Cover