Learn More
14-3-3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
252.00 CHF - 382.00 CHF
Spezifikation
Antigen 14-3-3
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18611616
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-99637-100ul
100 μg
382.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18699005
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-99637-50ul
50 μg
252.00 CHF
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
14-3-3 Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
14-3-3
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Alzheimers Research, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Protein Kinase, Signal Transduction
0.2 um filtered solution in PBS
10971
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
14-3-3 protein tau, 14-3-3 protein T-cell, 14-3-3 protein theta, 14-3-3,1C5, HS1, Protein HS1, protein tau, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, thetapolypeptide
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human 14-3-3 (Uniprot#: P27348; Met1-Asn245).
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.