Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 12490208
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Naturfarben
Rot, Schwarz, Red
Schwarz
Schwarz, Blau, Weiß
Schwarz, Elfenbein, Rot
Schwarz, Rot, Weiß
Schwarz, Weiß, Rot
Weiß
Weiß, Blau, White
Weiß, Rot, Schwarz
Weiß, Rot, White
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Keine
Keine (kein Loch)
PTFE
PTFE/Gummi
PTFE/PE-Schaumstoffeinlage
Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon, weich
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Material:
Harnstoff
PTFE, Gummi, Polypropylen
PTFE, Naturkautschuk, Polypropylen
PTFE, Silikon, Phenolharz
PTFE, Silikon, Polypropylen
Phenolharz
Polyethylen, Polypropylen
Polypropylen
Urethan
Typ:
Schraube
Schraubkappe, oben offen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12490208
Marke: Thermo Scientific™ C40155A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
13-mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet. Erhältlich in einem Sortiment an Ausführungen; vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren Kontaminationen.
Thermo Scientific™ 13mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung PP; naturfarben; integriertes verklebtes PP-Septum, 0,010 in.
Farbe Naturfarben
Material Polyethylen, Polypropylen
Septum Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane
Menge 100
Dicke (metrisch) 0,25 mm
Typ Schraube
Verschlussgröße 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 13-425 Fläschchen mit Schraubgewinde
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.