Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Kappen für Chromatographie-Autosamplerfläschchen
- Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 12470208| Artikelnummer. | Farbe | Septum | Material | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12470208 | Schwarz, Blau, Weiß | PTFE/Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | - |
| 12410188 | Schwarz | Keine | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12430188 | Weiß | Keine | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12400228 | Schwarz | Keine | Phenolharz | Schraubkappe, oben offen | 1000 Stück |
| 12410228 | Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Phenolharz, Silikon, Phenolharz | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12420228 | Schwarz, Rot, Weiß | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12075540 | Schwarz, Elfenbein, Rot | Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi | Polypropylen, Naturkautschuk, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12410198 | Schwarz, Rot, Weiß | PTFE/Silikon/PTFE | Polypropylen, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 10476854 | Weiß, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon, weich | Polypropylen, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 10497234 | Weiß, Blau, Weiß | PTFE/Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 10027684 | Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12460228 | Weiß, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12490208 | Naturfarben | Integral geformt | Polypropylen, Polyethylen | Schraube | 100 Stück |
| 11538250 | Weiß | PTFE/PE-Schaumstoffeinlage | Urethan | Schraube | - |
| 11593690 | Schwarz | Keine | Polypropylen | Schraubverschluss | 500 Stück |
| 11573710 | Schwarz | Keine (kein Loch) | Polypropylen | Schraube | 500 Stück |
| 11503710 | Gelb | Keine | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 500 Stück |
| 10295712 | Schwarz, Weiß, Rot | Silikon/PTFE | Polypropylen, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 500 Stück |
| 10514673 | Weiß | PTFE | Harnstoff | Schraube | 100 Stück |
| 11553710 | Schwarz, Klar, Rot | Naturkautschuk/PTFE | Polypropylen, Gummi, Polypropylen | Schraube | 500 Stück |
| 11563710 | Schwarz, Rot, Weiß | PTFE/Silikon | Polypropylen, Silikon, Polypropylen | Schraube | 500 Stück |
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Die 13-mm-Schraubgewindekappen verfügen über ein 13-425-Gewinde und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihren Anforderungen an HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen gerecht zu werden. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Wählen Sie aus Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , Und Thermo Scientific™ Chromacol™ Marken.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Blau/weiß |
| Beschreibung | PP, schwarz, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon |
| Farbe | Schwarz, Blau, Weiß |
| Material | Polypropylen, Silikon, Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Septum | PTFE/Silikon, vorgeschlitzt |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Verschlussgröße | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13-425 Fläschchen mit Schraubgewinde |
| Produkttyp | Schraubkappe, oben offen |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.