Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
13-mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet. Erhältlich in einem Sortiment an Ausführungen; vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren Kontaminationen.
Marke: Thermo Scientific™ 12-SCS
Additional Details : Gewicht : 0.28260kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ 13mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Gewindekappen für AutosamplerfläschchenSpezifikation
12 mm-Solid Top-Kappe, 12-425-Gewinde | |
Polypropylen | |
500 | |
12 mm |
Schwarz | |
Keine (kein Loch) | |
Schraubverschluss | |
12-425-Schraubgewindefläschchen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.