Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 11503710
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Naturfarben
Rot, Schwarz, Red
Schwarz
Schwarz, Blau, Weiß
Schwarz, Elfenbein, Rot
Schwarz, Rot, Weiß
Schwarz, Weiß, Rot
Weiß
Weiß, Blau, White
Weiß, Rot, Schwarz
Weiß, Rot, White
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Keine
Keine (kein Loch)
PTFE
PTFE/Gummi
PTFE/PE-Schaumstoffeinlage
Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon, weich
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Material:
Harnstoff
PTFE, Gummi, Polypropylen
PTFE, Naturkautschuk, Polypropylen
PTFE, Silikon, Phenolharz
PTFE, Silikon, Polypropylen
Phenolharz
Polyethylen, Polypropylen
Polypropylen
Urethan
Typ:
Schraube
Schraubkappe, oben offen
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Product Code. 11503710
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 12SC(Y)
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
13-mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet. Erhältlich in einem Sortiment an Ausführungen; vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren Kontaminationen.
Thermo Scientific™ 13mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 13 mm Oben offener Schraubverschluss, 13-425 Schraubgewinde, 8-mm-Öffnung
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Septum Keine
Menge 500
Typ Schraubkappe, oben offen
Verschlussgröße 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 13-425 Fläschchen mit Schraubgewinde
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.