Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze 136 x 136 mm für Kryo-Boxen
Click to view available options
Array:
5 x 5
5 x 5 mm
7 x 7
7 x 7 mm
8 x 8
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis −80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Material | Pappe |
| Produkttyp | Gittereinsatz für Kryo-Box |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tiefkühllagerung/Transport |
| Lagerungsbedingungen | Temperaturbeständig bis zu −80°C |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Breite (metrisch) | 136 mm |
| Länge (metrisch) | 136 mm |
| Array | 7 x 7 |