Learn More
Ratiolab™ Kryo-Boxen 136 x 136 mm aus Karton
Für die Lagerung und den Transport von Proben selbst bei sehr niedrigen Gefriertemperaturen.
34.75 CHF - 73.15 CHF
Spezifikation
Material | Pappe |
---|---|
Form | Quadratisch |
Typ | Kryobox |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tiefkühllagerung/Transport |
Aufnahmevermögen | Röhrchen mit 6 mm bis 28,5 mm Durchmesser |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10126933
|
Ratiolab™
5141503 |
Rot | 50 mm | Wasserdichte Kunststoffbeschichtung |
34.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10029162
|
Ratiolab™
5142755 |
Gelb | 75 mm | Wasserdichte Kunststoffbeschichtung |
64.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10056815
|
Ratiolab™
5141004 |
Grün | 100 mm | Wasserdichte Kunststoffbeschichtung |
73.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10170853
|
Ratiolab™
5142134 |
Grün | 130 mm | Wasserdichte Kunststoffbeschichtung |
72.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Standardbeschichtung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Temperaturbeständig bis −80 °C
- Höchste Flexibilität: Boxen lassen sich mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser kombinieren.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Boxen für größere Gefäße genutzt werden.
- Lieferbar in Verpackungseinheiten mit je 10 Stück
Spezifikation
Pappe | |
Kryobox | |
Röhrchen mit 6 mm bis 28,5 mm Durchmesser | |
-80 °C | |
Bis zu −80°C | |
136 mm |
Quadratisch | |
Tiefkühllagerung/Transport | |
Wasserdichte Kunststoffbeschichtung | |
10/Packung | |
136 x 136 mm | |
136 mm |