Learn More
Sartorius™ Filter aus Glasmikrofaser ohne Bindemittel, weiß, Sorte 13440
Marke: Sartorius™ 13440--42------Q
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
4,1 bis 4,4 s | |
92 g/m2 | |
Glas-Mikrofaserfilter | |
Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
Empfohlen für analytische und gravimetrische Analysen und auch als Vorfilter | |
500/Packung | |
0,44 mm | |
42 mm |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Scheibe | |
0,7 μm | |
4,1 bis 4,4 s | |
13440 | |
500 °C | |
Filter ohne Binder |