Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton, 133 x 133
Für die Lagerung und den Transport von Proben selbst bei sehr niedrigen Gefriertemperaturen.
Marke: Ratiolab™ 5132502
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Standardbeschichtung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Temperaturbeständig bis −80 °C
- Höchste Flexibilität, Boxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Boxen für größere Gefäße genutzt werden.
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Blau | |
Kryobox | |
Röhrchen mit 6 mm bis 28,5 mm Durchmesser | |
-80 °C | |
Bis zu −80°C | |
133 mm | |
50 mm |
Pappe | |
Tiefkühllagerung/Transport | |
Wasserdichte Kunststoffbeschichtung | |
10/Packung | |
133 x 133 mm | |
133 mm |