Beschreibung
Geformt aus hochwertigem Polystyrol für Klarheit oder Polypropylen für Schlagfestigkeit und Stabilität zu gängigen Säuren, Alkalien und Lösungsmitteln
- Available in Polypropylene and Polystyrene
- Non-graduated tubes
- Used for laboratory applications
Polystyrene tubes
Withstand 1500rpm during centrifugation
Polypropylene tubes
Withstand 3000rpm during centrifugation
Autoclavable and freezable
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Material | Polypropylene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Produkttyp | Test Tube |