Learn More
13-O-Methylamphotericin B (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30133373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133373 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30133373 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2874402.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136135-57-4
Summenformel C48H75NO17
Molekulargewicht (g/mol) 938.11
Synonym 14,39-Dioxabicyclo[33.3.1]nonatriacontane Amphotericin B derivative
IUPAC-Name (1S,3R,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,37-Heptahydroxy-35-methoxy-18,20,21-Trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-Heptaen-38-Carboxylsäure
SMILES CO[C@]12C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@@H](C[C@H](O1)[C@@H]([C@@H](O)C2)C(=O)O)O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 13-O-Methylamphotericin B
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C48H75NO17/c1-28-18-16-14-12-10-8-6-7-9-11-13-15-17-19-35(65-47-45(59)42(49)44(58)31(4)64-47)25-39-41(46(60)61)38(55)27-48(62-5,66-39)26-34(52)23-37(54)36(53)21-20-32(50)22-33(51)24-40(56)63-30(3)29(2)43(28)57/h6-19,28-39,41-45,47,50-55,57-59H,20-27,49H2,1-5H3,(H,60,61)/b7-6+,10-8+,11-9+,14-12+,15-13+,18-16+,19-17+/t28-,29-,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36+,37+,38-,39-,41+,42-,43+,44+,45-,47-,48+/m0/s1
Formelmasse 937.5035