Learn More
Hamilton™ 13 Gauge, Ansatznadel aus Metall, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Beschreibung
Datenblatt
- Messgerät– 13 Gauge
- Punktstil– 5 oder AS
- Nadellänge– Benutzerdefinierte Nadellänge
- Autoklavierbar– Ja
- Verkaufsmenge– 6 Nadeln pro Packung
- Nabe– Metall (N)
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 13 G |
| Produkttyp | Ansatznadel aus Metall |