Learn More
Jenway™ 12 mm Stiel, gehärtete, spitze Elektrode (max. Temp. 80 C)
Beschreibung
- Typ: Speertyp-Kombination
- Art des Endes: Speerspitze
- pH-Bereich: 0-14
- Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
- Gehäusematerial: Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glasschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Art der Fülllösung | 4,0 m KCl/AgCl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung von Boden- und Schlammproben |
| Isopotentialpunkt | 0±20 mV |
| Reaktionszeit | 95 % des endgültigen Messwerts in 10 Sekunden |
| Steigung | 56 bIs 61.7 mV/pH bei 25 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Spitzentyp | Speer |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Mehr anzeigen |