Learn More
124MV Redox-Oxidations-/Reduktionsstandard (ORP) bei 25 °C, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Redox-Referenzstandard, Redox-Referenzmaterial.
- Dient als Kontroll- oder Referenzmaterial und nicht als Kalibrierstandard, da die Redox-Reaktion eine absolute Messung ist und die Messelektrode nicht kalibriert werden muss.
- Steuert die Funktionalität der Mess- und Referenzelektrode, die Analytiktechnik, die Umgebungsbedingungen und den Betrieb des Messgerätes.
- Dieser 124 mV Redox (ORP)-Standard ist auf ± 5 mV genau und garantiert Stabilität über die gesamte Haltbarkeit, auch nach dem Öffnen der Flasche.
- Der angegebene 124 mV-Wert bezieht sich auf die Potentiale der Platinelektrode v Ag/AgCl Referenzelektrode (3M KCl).
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Genauigkeit ± 5 mV bei 25 °C |
Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
Concentration or Composition Notes | 124 mV (± 5 mV) |
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 124 mV (± 5 mV) |
Menge | 500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
124MV Redox-Oxidations-/Reduktionsstandard (ORP) bei 25 °C, Reagecon >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur