Learn More
Helios Italquartz 1234 DIN Standard Crucibles, Transparent
1234 DIN standard crucibles constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke: Helios Italquartz 63P00521
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Durchsichtig
- Entspricht der 1234 DIN-Norm
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Durchsichtig | |
Quarz | |
30 mm | |
1234 DIN-Standardtiegel |
Modell CR 61 | |
15 ccm | |
38 mm |