Learn More
Helios Italquartz 1234 DIN Standard Covers with Ring Handle, Transparent
1234 DIN standard covers with ring handle constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke: Helios Italquartz 64P00604
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Durchsichtig
- Ringgriff im Lieferumfang enthalten
- Entspricht der DIN-Norm 1234
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Durchsichtig | |
Quarz | |
DIN 1234-Standardabdeckungen mit Ringgriff | |
CR 44-53-64 Tiegel |