Learn More
Labconco™ 1200 mm ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinet
ReVo™ Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets provide personnel, product and environmental protection from biohazardous agents and hazardous particulates.
12565.00 CHF - 13400.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 12469 Certified by TÜV
Kammermaterial Stainless Steel (304)
Produkttyp Class II Biosafety Cabinet
Geräuschpegel <55 dBA
Steckdosen 2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Anschlüsse Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlüsse Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17860744
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labconco™
3R2410031
Schuko Plug Base Stand Not Included
12565.00 CHF
1 Einheit
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17860754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labconco™
3R2410051
UK Plug Base Stand Not Included
12565.00 CHF
1 Einheit
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17850744
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labconco™
3R2410131
Schuko Plug Base Stand
13400.00 CHF
1 Einheit
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17870744
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labconco™
3R2410151
UK Plug Base Stand
13400.00 CHF
1 Einheit
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Provide personnel, product and environmental protection from biohazardous agents and hazardous particulates.
  • Other appropriate applications include work with antineoplastic drugs, genetic material, and additional substances that generate hazardous airborne particulates..
  • All models are EN 12469 compliant with additional certification by TÜV Nord.
  • These biological safety cabinets are designed to discharge HEPA-filtered exhaust air directly into the laboratory, or into an exhaust system through the optional Canopy Connection.
  • When canopy-connected, the biosafety cabinets may be used for applications involving minute quantities of volatile toxic chemicals and tracer amounts of radionuclides as an adjunct to microbiological research.
  • During operation, room air is drawn into the inlet grill.
  • The air in the plenum beneath the work surface is a mixture of unfiltered room air and air that has just passed through the work area.
  • This contaminated air is drawn by the blower through the back plenum of the cabinet, where approximately 70% of the air is recirculated through the supply HEPA filter and back over the work area.
  • The balance of the contaminated air is discharged to the environment after passing through the exhaust HEPA filter.
Spezifikation
Spezifikation
EN 12469 Certified by TÜV
Class II Biosafety Cabinet
2
200 mm
7.87 in.
Stainless Steel (304)
<55 dBA
90 W
HEPA Exhaust Filter
230 V