Learn More
Globe Scientific 12 x 75mm Culture Tubes
Artikelnummer. 31923488
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Naturfarben
Material:
Polypropylen
Polystyrol
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Material Sterilität Packungsgröße
31923488 Klar Polystyrol Steril 500 Stück
31922532 Naturfarben Polypropylen Steril 500 Stück
31922502 Klar Polystyrol Unsteril 1000 Stück
31922629 Naturfarben Polypropylen Unsteril 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31923488 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 110428
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Plastic 5mL culture tubes.
  • Polystyrene and Polypropylene tubes with round bottoms without rim
  • Available in 5mL capacity
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Kulturröhrchen
Verschlusstyp Doppelposition-Snap-Cap (angehängt)
Farbe Klar
Länge (metrisch) 75 mm
Material Polystyrol
Enthält Schnappverschluss mit zwei Positionen
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 5 mL