Learn More
Fisherbrand™ Sprout™ Netzadapter 12 Volt
Artikelnummer. 15827944 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sprout™ Mini-Zentrifuge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15827944
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein Adapter für die Sprout Mini-Zentrifuge.
  • 12 Volt
  • Ermöglicht eine bequeme Art und Weise, Proben außerhalb einer herkömmlichen Laborumgebung zu zentrifugieren und vorzubereiten
Spezifikation
Typ Microcentrifuge Tube Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Sprout™ Mini-Zentrifuge
Beschreibung 12 V