Learn More
12-Hydroxystearsäure, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463587 5 g 5 Gramm
11473587 25 g 25 Gramm
11483587 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17347.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-14-9 | C18H36O3 | 300.483 g/mol
12-Hydroxystearic acid is used in cosmetics, wax blends, heavy duty greases, polishes, inks and hot melt adhesives, as a lubricant for natural and synthetic rubbers and as a source for industrial oleo chemicals. It is also used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
12-Hydroxystearinsäure wird in Kosmetika, Wachsmischungen, Hochleistungsfetten, Polituren, Farben und Schmelzklebstoffen, als Schmiermittel für natürliche und synthetische Kautschuke und als Quelle für industrielle Ölochemikalien verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Alkohol und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-14-9
Summenformel C18H36O3
Molekulargewicht (g/mol) 300.483
MDL-Nummer MFCD00004592
InChI-Schlüssel ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 12-hydroxystearic acid, octadecanoic acid, 12-hydroxy, harwax a, cerit fac 3, hydrofol acid 200, dl-12-hydroxystearic acid, ceroxin gl, barolub fto, loxiol g 21, stearic acid, 12-hydroxy
PubChem CID 7789
ChEBI CHEBI:85208
IUPAC-Name 12-Hydroxyoctadecansäure
SMILES CCCCCCC(CCCCCCCCCCC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 12-Hydroxystearic acid
Schmelzpunkt 72°C to 77°C
Strukturformel CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H
Menge 5 g
Beilstein 1726730
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,alcohol and chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 300.48
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch