Learn More
12-Hydroxystearsäure-d5, TRC
Catalog No. 30395614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge
30395614 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Catalog No. 30395614 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9537832.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 12-Hydroxystearic Acid-d5
Summenformel C18 D5 H31 O3
Menge 2.5 mg
Synonym 12-Hydroxyoctadecanoic Acid-d5, lambda-Hydroxystearic Acid-d5, 12-HSA-d5, ADK Stab LS 12-d5, Barolub FTO-d5, Cerit Fac 3-d5, Ceroxin GL-d5, DL-12-Hydroxyoctadecanoic Acid-d5, DL-12-Hydroxystearic Acid-d5, G 21-d5, H 0308-d5, HSIM 160-d5, Harwax A-d5, Hoctol A-d5, Hydrofol Acid 200-d5, Hydroxystearin R-d5, KOW-d5, Loxiol G 21-d5, NSC 2385-d5, Pelemol HSA-d5, Solid X-d5, Solsperse 2000-d5
InChI-Formel InChI=1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)/i14D2,15D2,17D
SMILES [2H]C([2H])(CCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 11,11,12,13,13-Pentadeuterio-12-Hydroxyoctadekansäure
Molekulargewicht (g/mol) 305.507
Formelmasse 305.298