Learn More
12-acide hydroxystéarique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410101
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410101 1 g 1g
11420101 5 g 5g
11430101 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11410101 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044810.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 106-14-9 | C18H36O3 | 300.483 g/mol
12-Hydroxystearic acid is used in cosmetics, wax blends, heavy duty greases, polishes, inks and hot melt adhesives, as a lubricant for natural and synthetic rubbers and as a source for industrial oleo chemicals. It is also used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-14-9
Formule moléculaire C18H36O3
Poids moléculaire (g/mol) 300.483
Numéro MDL MFCD00004592
Clé InChI ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 12-hydroxystearic acid, octadecanoic acid, 12-hydroxy, harwax a, cerit fac 3, hydrofol acid 200, dl-12-hydroxystearic acid, ceroxin gl, barolub fto, loxiol g 21, stearic acid, 12-hydroxy
CID PubChem 7789
ChEBI CHEBI:85208
Nom IUPAC Acide 12-hydroxyoctadécanoïque
SMILES CCCCCCC(CCCCCCCCCCC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Hydroxystearic acid
Point de fusion 72°C to 76°C
Couleur Blanc
Formule linéaire CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 1726730
Informations sur la solubilité Soluble in ether,alcohol and chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 300.48
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristalline
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.