Learn More
12-Crown-4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 12-Crown-4 |
| CAS | 294-93-9 |
| Summenformel | C8H16O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 12-Crown-4-ether12C4Ethylene oxide cyclic tetramer |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h1-8H2 |
| SMILES | C1COCCOCCOCCO1 |
| IUPAC-Name | 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.21 |
| Formelmasse | 176.1049 |