Learn More
12-Krone-4, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It serves as an aprotic solvent for alkali metals, the sodium solution is a strong reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dient als aprotisches “Lösungsmittel” für Alkalimetalle. Die Natriumlösung ist ein starkes Reduktionsmittel.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Leicht, luftempfindlich und hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 12-Crown-4 |
| Schmelzpunkt | 17°C |
| Dichte | 1.108 |
| Siedepunkt | 68°C to 70°C (0.1 mmHg) |
| Flammpunkt | >109°C (228°F) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.462 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 1363064 |
| Mehr anzeigen |