Learn More
12-Kronen-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741414 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10741414 25 g Glasflasche 25 Gramm
10367840 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10317861 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10741414 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 187020250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 294-93-9
Summenformel C8H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
MDL-Nummer MFCD00005103
InChI-Schlüssel XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9269
ChEBI CHEBI:32399
IUPAC-Name 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan
SMILES C1COCCOCCOCCO1
Specifications
Chemischer Name oder Material 12-Crown-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 16°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 238°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4600 to 1.463
Menge 25 g
Fieser 06,133; 09,126; 12,147; 13,167
Relative Dichte 1.08
Synonym 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 12-Crown-4
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.