Learn More
(11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol (Doxepinol), Mikromol™
Artikelnummer. 17992246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992246 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17992246 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0032.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol (Doxepinol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
CAS 4504-88-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H23 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepin Imp. B (EP), Doxepin USP Related Compound B, Doxepin USP RC B, (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepinol, Doxepin Hydrochloride Impurity B (EP), Doxepin Impurity B (EP), Doxepin Related Compound B, Doxepin Hydrochloride Impurity B, Doxepin Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-Name 11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6H-Benzo[c][1]benzoxepin-11-ol
Molekulargewicht (g/mol) 297.39
Menge 50 mg
Formelmasse 297,1729 g/mol