Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchenkit, Schnappringkappe, Klarglas, PE-Kappe, Silikon-/PTFE-Septum
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 1.9 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Marking Spot | Nein |
| Mehr anzeigen |