Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen-Kit mit Schnappverschluss, Klarglas, PE_Kappe, Silikon-/PTFE-Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- ND11
- Glas
- Klar
- Beschriftungsfeld
- 1.5ml
- Kappe mit Schnappring
- Mittelloch
- Polyethylen
- Silikon/PTFE
- Kreuzschlitz
- 1.0 mm Dicke
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Transparent |
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 1.9 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Kappe mit Schnappring |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Mehr anzeigen |