Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, rosa, Mittelloch, angebrachtes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß, Pink
Rot, Weiß, Pink
Rot-Orange, Transparent, Rosa
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
- Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Blau, Weiß, Pink |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Material | Polyethylen |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Schnappverschluss |