Learn More
Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Braunglasfläschchen mit Bördelverschüssen
Artikelnummer. 10680066
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlusstyp:
Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Bördelverschluss
Snap-It Kappe (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10680066
Marke: Thermo Scientific™ C401172AW
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 11 mm-Braunglasfläschchen mit Bördelverschlüssen (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Bördelkappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • 2 ml ,12 x 32 mm-Fläschchen
  • Auswahl an Fläschchen und vormontierten Verschlüssen mit Septum
  • Verpackt auf Lagertabletts mit zwei Fächern für den Arbeitstisch
  • Passende Anzahl von Fläschchen und Snap-It Verschlusskappen mit vormontierten Septen
  • Alle Teile sind staubgeschützt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe klar
Beschreibung Braunglas, Beschriftungsfeld, Septum: PTFE/rotes Gummi
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas, PTFE, Naturkautschuk
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum PTFE/rotes Gummi
Enthält Fläschchen: C4011-6W, Verschluss: C4011-51
Anzahl pro Packung 100
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Snap-It Kappe (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Komfort-Kit, nicht zusammengesetzt, SnapIt Kappe
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 11 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.