Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Bördelfläschchen-Kit, Braunglas, Aluminiumkappe, Septum aus Silikon/PTFE, vorgebördelt
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig lackiert |
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Aluminium |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Mehr anzeigen |