Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Bördelfläschchen-Kit, Braunglas, Aluminiumkappe, Septum aus Silikon/PTFE, vorgebördelt
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™
293.97 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.60000kg
Beschreibung
- ND11
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld
- 1,5 ml
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
- Silikon/PTFE
- 1,3mm dick
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig lackiert | |
Bernsteinfarben | |
Glas | |
100 | |
Bördelverschluss | |
1. hydrolytische Klasse |
Silikon/PTFE | |
11,6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm | |
Ja |