Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Glasfläschchen mit Bördelverschluss
Beschreibung
Diese 11-mm-Klarglasfläschchen eignen sich für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschlüssen aus Aluminium. Diese hochwertigen 11-mm-Glasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind für die meisten Autosampler-Marken geeignet. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- 2 ml, 12 x 32 mm Fläschchen mit Crimp/Snap Ring
- Für rotierende oder Roboterarm-Autosampler
- ID™ Fläschchen mit Beschriftungsfeld und Graduierungen bei 0,5, 1,0 und 1,5 ml
- Target Snap-It™ Fläschchen können mit Schnappverschlüssen oder Crimp-Verschlüssen aus Aluminium verwendet werden
- Für Autosampler geeignet, die Fläschchen im Format 12 × 32 mm verwenden
- 33 Expansion Borosilikat-Klarglas in überlegener Qualität (Typ 1, Klasse A) oder 51A bernsteinfarbiges Glas
- Gleichmäßig flacher Boden für Sicherheit bei Einsätzen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 11mm Crimp Top Colorband Vial , Weit Eröffnung |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 11 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | < 170μL |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1,8 ml |
| Basisausführung | Flachboden |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.