Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit durchsichtigen 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, 2 ml, 11-mm-Bördel-/Schnappverschluss, Beschriftungsfeld, silberne Bördelung, Seal 2000 PTFE/RR
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet. Die Thermo Scientific™ durchsichtigen, MS-zertifizierten 11-mm-Klarglasfläschchen mit Schnappverschluss sind für 2 ml Volumen erhältlich. Die Septa sind vorgeschlitzt und bestehen aus PTFE/durchsichtigem Silikon. Vorgereinigte Fläschchenverpackung für die Produktintegrität und luftdichte, wiederverschließbare Behälter für hochreine Verschlüsse.
- Bis zu 15 kritische physikalische Eigenschaften wirken sich auf das Leistungsverhalten der Fläschchen aus.
- Geringes Hintergrundsignal durch positive ESI-LC/MS
- Geringes Hintergrundsignal durch GC/MS
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Silber |
| Beschreibung | 2 ml; 11 mm Bördel-/Schnappverschluss; durchsichtiges Beschriftungsfeld; silberne Bördelung; Seal 2000 PTFE/RR |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas, PTFE |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Seal 2000, PTFE/RR |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Produktlinie | LC-GC CERT |
| Verschlussmaterial | Seal 2000 PTFE, Gummi |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.