Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Autosampler-Snap-It Verschlüsse
Artikelnummer. 10064052
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Rot, Transparent
Blau, Rot, Weiß
Blau, Transparent, Rot
Blau, Weiß
Blau, Weiß, Rot
Durchsichtig
Durchsichtig, Rot
Gelb
Gelb, Blau, Weiß
Gelb, Rot, Weiß
Gelb, Weiß
Grün
Grün, Blau, Weiß
Grün, Rot, Weiß
Rosa, Durchsichtig, Rot
Rosa, Rot, Weiß
Rot
Rot, Blau, Weiß
Rot, Transparent
Rot, Weiß
Schwarz, Blau, Weiß
Schwarz, Rot, Weiß
Schwarz, Transparent, Rot
Transparent
Transparent, Blau, Weiß
Transparent, Rot, Weiß
Transparent, Weiß
rosa, Clear, Red
rosa, Red, White
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Blaues Silikon/PTFE
PTFE
Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon, sternförmig geschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon weiß/PTFE blau, vorgeschlitzt
Silikon, weiß/PTFE, rot
Transparentes PTFE/synthetisches rotes Gummi
Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
Farbe (Dichtung):
Durchsichtig/Rot
Rot/Weiß
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10064052
Marke: Thermo Scientific™ 11PSN(R)T02
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Snap-It Verschlüsse mit 11 mm weiter Öffnung und Septen lassen sich leicht anbringen und entfernen und sind vollständig kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen.
Thermo Scientific™ Snap-It 11 mm-Verschlüsse mit großer Öffnung und Septa machen Bördelwerkzeuge oder Entdeckler überflüssig. Sie sind einfach anzuwenden und zu entfernen und vollständig kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen. Die vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens. Diese chemisch inerten Polyethylen-Verschlusskappen eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen und sind eine kostengünstige Wahl für HPLC-, GC- und IC-Routineanwendungen, die nur eine schwache Abdichtung und kein Wiederverschließen erfordern. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen
  • Verbesserte Abdichtung gegen Verdampfen der Probe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Weiß
Beschreibung 11-mm-Schnappverschluss, 6-mm-Öffnung
Farbe Rot
Material PTFE, Polyethylen
Septum Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
Menge 500/Pk.
Dicke (metrisch) 0,3 mm
Typ Schnappverschluss
Verschlussgröße 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.