Learn More
Saint Gobain Life Sciences Überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk
Click to view available options
:
Height: 18mmH/25mmH; Diameter: 21.2 to 26.5mm
Beschreibung
- Stopfen sind flexibel und bieten eine vollständige Abdichtung und gute Adhäsion
- Grau-blauer Grad: hergestellt aus Naturkautschuk
- Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchter Hitze)
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 21.2 bis 26.5 mm |
| Höhe (metrisch) | 18 mm (H)25 mm (H) |
| Menge | 10/Packung |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen |
| Stopper Number | 23.7 D |