Learn More
Sartorius™ 11406 Serie, Sterile Membranfilter aus Cellulose Nitrat (CN) mit Gitternetz
11406 Series Gridded Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters have a very uniform pore structure and high non-specific adsorption. Single-packed or dispenser-ready, these individually wrapped filters are ideal for colony counting, particle testing, microscopy, and sterility testing.
Marke:  Sartorius™ 11406--47----SCM
Additional Details : CAS : 7727-37-9 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11790786
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Membrane Filter
  • Material: Cellulose Nitrate
  • Membrane Color/Grid Color: White/Black
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Sterility: Sterile
  • For Use With (Application): Bioburden/Microbial Enumeration, Food and Beverage, Environmental/Water Testing
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
SMART Dispenser-Membranfilter
Cellulosenitrat (CN)
0.45 μm
Zur Partikelsammlung
300/Pckg.
5 mil
SMART Membranfilter aus Cellulosenitrat
47 mm
Single-use
Disc
Cellulosenitrat
Sterile
Schwarz
300 Pk.
130 μ m
1.9 in.
47 mm